Merck
W329810
Sigma-Aldrich
3-巯基-2-丁酮 溶液
10 wt. % in triacetin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2SHCH3
CAS号:
分子量:
104.17
FEMA编号:
3298
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
12.047
生物来源
synthetic
浓度
10 wt. % in triacetin
折射率
n20/D 1.4352
密度
1.142 g/mL at 25 °C
应用
flavors and fragrances
性状检查
coffee
SMILES字符串
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
InChI key
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
176.0 °F - closed cup
闪点(°C)
80 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)