Merck
W327613
Sigma-Aldrich
Dipropyl trisulfide
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14S3
CAS号:
分子量:
182.37
FEMA编号:
3276
Beilstein:
1736293
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
12.023
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
等级
FG
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥95%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
alliaceous; sulfurous
SMILES字符串
CCCSSSCCC
InChI
1S/C6H14S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
GAZXPZNJTZIGBO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1