Merck
W319503
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-戊烯酸
≥98%, FCC, FG
别名:
反式-2-甲基-2-戊烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
114.14
FEMA號碼:
3195
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
4177
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
8.055
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
等級
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
mp
26-28 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
jam; acidic; fruity; sour
SMILES 字串
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
InChI 密鑰
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges