生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥99%
颜色
light yellow to orange, darkens over time
折射率
n20/D 1.5070 (lit.)
沸点
67 °C/10 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
almond; caramel; cocoa; nutty; brown
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI key
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
生化/生理作用
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
159.8 °F - closed cup
闪点(°C)
71 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges