Merck
W304000
Sigma-Aldrich
万寿菊油
natural, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
3040
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Tagetes glandulifera
等級
FG
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +8.4°, neat
成份
Citronellol, 3%
Eugenol, 0.2%
Limonene, 7.2%
Linalool, 0.5%
折射率
n20/D 1.481
密度
0.886 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; fruity; herbaceous; rancid
分析報告
香味:果香、青草香和烟草香味
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup