Merck
W300306
Sigma-Aldrich
鼠尾草油
Spanish, FCC, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
3003
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
Salvia officinalis L.
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
光學活性
[α]20/D +9.0°, neat
來源
Spain origin
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
提取方法:水蒸气蒸馏法
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 - 129.2 °F
閃點(°C)
47 - 54 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)