Merck
W294918
Sigma-Aldrich
己酸丙酯
≥98%, FG
别名:
己酸正丙酯, Caproic acid propyl ester, 己酸丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
158.24
FEMA號碼:
2949
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
311
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.061
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
等級
FG
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
SMILES 字串
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup