Merck
W294306
Sigma-Aldrich
甲酸丙酯
≥97%
别名:
甲酸正丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOCH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
88.11
FEMA號碼:
2943
Beilstein:
1739272
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
340
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.073
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
蒸汽密度
3.03 (vs air)
蒸汽壓力
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97%
自燃溫度
851 °F
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
berry; green; ethereal; fruity; rum; sweet
SMILES 字串
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
26.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-3 °C - closed cup