Merck
W292155
Sigma-Aldrich
山梨酸钾
≥99%, FG
别名:
(E,E)-2,4-己二烯酸 钾盐, 2,4-己二烯酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCH=CHCOOK
CAS号:
分子量:
150.22
FEMA號碼:
2921
Beilstein:
5357554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
酶號碼:
E 202
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
法律遵循
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥99%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
odorless
SMILES 字串
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI 密鑰
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)