Merck
W289906
Sigma-Aldrich
异戊酸3-苯丙酯
≥99%
别名:
3-Phenylpropyl-β-methylbutyrate, Hydrocinnamyl isovalerate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)3C6H5
CAS号:
分子量:
220.31
FEMA编号:
2899
EC 号:
欧洲委员会编号:
462
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
生物来源
synthetic
方案
≥99%
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
沸点
285 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
SMILES字符串
CC(C)CC(OCCCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H20O2/c1-12(2)11-14(15)16-10-6-9-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-2H3
InChI key
LBNFCOMOXOWXCD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)