About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
CAS号:
分子量:
206.28
FEMA號碼:
2892
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2087
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.485
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; floral
SMILES 字串
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
InChI 密鑰
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves