Merck
W274100
Sigma-Aldrich
Methyl 3-phenylpropionate
≥99%
别名:
Methyl hydrocinnamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
164.20
FEMA號碼:
2741
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
427
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.746
等級
Kosher
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
91-92 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCc1ccccc1
生化/生理作用
Taste at 5 ppm
其他說明
Natural occurrence: Tabasco peppers.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)