Merck
W263117
Sigma-Aldrich
白柠檬油
expressed, Mexico or Tahiti origin
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2631
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
Citrus aurantifolia
等級
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.230
光學活性
[α]20/D +37.5°, neat
來源
Mexico or Tahiti origin
折射率
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
bp
176 °C
密度
0.861 g/mL at 25 °C
0.876 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
lime
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
提取方法:冷压法
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
120.0 °F - closed cup
閃點(°C)
48.9 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)