生物源
synthetic
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
160 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
SMILES 字串
CCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(5-2)6-10-7(3)9/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
HQLKZWRSOHTERR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
10ppm 时的味道
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup
閃點(°C)
53 °C - closed cup
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)