Merck
W230103
Sigma-Aldrich
丙酸桂酯
≥97%, FG
别名:
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
CAS号:
分子量:
190.24
FEMA编号:
2301
欧洲委员会编号:
414
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.133
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.535 (lit.)
沸点
289 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
balsam; spicy; fruity
SMILES字符串
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
InChI key
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
一般描述
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)