Merck
W221309
Sigma-Aldrich
水杨酸异丁酯
≥98%, FCC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O3
CAS号:
分子量:
194.23
FEMA號碼:
2213
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
434
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.750
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
floral; herbaceous
SMILES 字串
CC(C)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
PTXDBYSCVQQBNF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)