Merck
W220701
Sigma-Aldrich
乙酰丙酸丁酯
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
172.22
FEMA编号:
2207
EC 号:
欧洲委员会编号:
374
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.436
生物来源
synthetic
管理合规性
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
沸点
106-108 °C/5.5 mmHg (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
性状检查
fruity
SMILES字符串
CCCCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-7-12-9(11)6-5-8(2)10/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)