Merck
W218901
Sigma-Aldrich
异丁酸异丁酯
≥97%
别名:
2-甲基丙酸2-甲基丙基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
144.21
FEMA號碼:
2189
Beilstein:
1701355
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
292
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.417
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽壓力
1 mmHg ( 39.9 °C)
化驗
≥97%
自燃溫度
810 °F
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
ethereal; fruity
SMILES 字串
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI 密鑰
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup