Merck
W215600
Sigma-Aldrich
玫瑰木油
别名:
花梨木油, 玫瑰木油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2156
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
200-206 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
floral; woody; sweet
準備報告
提取方法:蒸馏
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F - closed cup
閃點(°C)
87.78 °C - closed cup