Merck
W214000
Sigma-Aldrich
丁酸苄酯
≥98%, FCC, FG
别名:
Benzyl butanoate, Benzyl n-butyrate, Phenylmethyl butyrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
178.23
FEMA编号:
2140
EC 号:
欧洲委员会编号:
277
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.051
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.494 (lit.)
沸点
240 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
fresh; fruity; floral
SMILES字符串
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChI key
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
闪点(°F)
224.6 °F - closed cup
闪点(°C)
107 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)