Merck
W209000
Sigma-Aldrich
当归子油
natural, FG
别名:
当归油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA编号:
2090
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
Angelica archangelica
等级
FG
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
表单
liquid
组成
Limonene, 2%
折射率
n20/D 1.486
密度
0.850 g/mL at 25 °C
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
woody; pepper; sweet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
109.4 °F - closed cup
闪点(°C)
43 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)