Merck
W208205
Sigma-Aldrich
丙酸异戊酯
≥98%, FCC, FG
别名:
Amyl propionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
144.21
FEMA號碼:
2082
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
417
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.136
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
等級
FG
Halal
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES 字串
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
2.0% 时的气味
30ppm 时的味道
其他說明
天然存在:新鲜苹果、番茄、白葡萄酒和红葡萄酒、苹果酒。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)