Merck
W206903
Sigma-Aldrich
甲酸异戊酯
≥97%, FG
别名:
甲酸异戊酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOCH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
116.16
FEMA编号:
2069
Beilstein:
1739893
EC 号:
欧洲委员会编号:
500
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.162
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽压
10 mmHg ( 17.1 °C)
方案
≥97%
expl. lim.
8 %
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
沸点
123-124 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
green; fruity
SMILES字符串
[H]C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
78.8 °F - closed cup
闪点(°C)
26 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)