Merck
W206202
Sigma-Aldrich
α-戊基肉桂醛二甲缩醛
≥97%, mixture of isomers
别名:
α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
248.36
FEMA號碼:
2062
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
6.013
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
InChI 密鑰
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
玻璃瓶包装
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)