Merck
W203300
Sigma-Aldrich
α-烯丙基紫罗兰酮
≥65%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24O
CAS号:
分子量:
232.36
FEMA號碼:
2033
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2040
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.061
生物源
synthetic
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
濃度
≥65%
雜質
13% allyl β-ionone.
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
102-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
meaty; fruity; floral; spicy; woody
SMILES 字串
CC1=CCCC(C)(C)C1\C=C\C(=O)CCC=C
InChI
1S/C16H24O/c1-5-6-9-14(17)10-11-15-13(2)8-7-12-16(15,3)4/h5,8,10-11,15H,1,6-7,9,12H2,2-4H3/b11-10+
InChI 密鑰
FXCYGAGBPZQRJE-ZHACJKMWSA-N
包裝
玻璃瓶包装
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)