solid
SMILES 字串
SC1=NN=C(C2=CC3=CC=CC=C3C=C2O)N1CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C19H15N3OS/c23-17-11-15-9-5-4-8-14(15)10-16(17)18-20-21-19(24)22(18)12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,23H,12H2,(H,21,24)
InChI 密鑰
BOSZPBSBBWBWEU-UHFFFAOYSA-N