主要文件
THS01636
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,70 mmL
Au/Fe2O3
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01636
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)