包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01616
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg