主要文件
TEM-FF400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
别名:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
包装
box of 50
尺寸
400 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)