主要文件
TEM-CF200-NI-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
包裝
box of 50
尺寸
200 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 200 mesh.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)