主要文件
TEM-CF200NI50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
别名:
CARBON FILM 200 MESH NI 50/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
尺寸
200 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 200 mesh.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)