Merck
T74004
Sigma-Aldrich
2,5,6-三甲基苯并咪唑
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N2
CAS号:
分子量:
160.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
239-240 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc2nc(C)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C10H12N2/c1-6-4-9-10(5-7(6)2)12-8(3)11-9/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
AFNRMRFWCAJQGP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3