Merck
T40207
Sigma-Aldrich
邻甲基苯肼 盐酸盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4NHNH2·HCl·xH2O
分子量:
158.63 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
mp
187-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.Cl.Cc1ccccc1NN
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)