Merck
T31658
Sigma-Aldrich
Thionicotinamide
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2S
CAS号:
分子量:
138.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
98%
mp
190-191 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
NC(=S)c1cccnc1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)