Merck
T307149
4-AMINO-5-(2-CHLOROPHENYL)-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-DIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)PYRIMIDINE-2(1H)-THIONE
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15H16ClN3O4S
CAS号:
分子量:
369.829
MDL號碼: