Merck
SYNF973014M
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, porosity: medium
别名:
Synthware F973014M, fritted disc funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F973014M
容量
60 mL
60 mL
孔徑
10-15 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With two 2 mm glass stopcocks
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.