主要文件
SYNF752450C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm, porosity: coarse
别名:
Synthware F752450C, fritted glass funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F752450C
盤直徑
24 mm
過濾器直徑
24 mm
板外徑
50 mm
孔徑
40-60 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
O.D. of disc is 24 mm.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)