主要文件
SYNF669500
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/42
别名:
Synthware F669500, glass conical flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
flat bottom
glass flask
接合处
joint neck29/42
joint: ST/NS29/42
无菌性
non-sterile
特点
without cap
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F669500
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
其他说明
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)