主要文件
SYNF621960
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 19/20, stopcock: PTFE
别名:
Synthware F621960, dropping funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS19/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F621960
容量
60 mL
60 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With 1:5 PTFE stopcock
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)