主要文件
SYNF531100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware F531100, Schlenk flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F531100
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)