主要文件
SYNF474000A
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F474000A, glass separatory funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F474000A
容量
1000 mL
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Supplied with a Glass or PTFE stopper
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)