主要文件
SYNF451010A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
10 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and glass stopper
别名:
Synthware F451010A, glass separatory funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F451010A
容量
10 mL
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)