主要文件
SYNF366024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: medium
别名:
Synthware F366024M, glass filter funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F366024M
容量
150 mL
150 mL
熔块外径
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)