主要文件
SYNF309500
Synthware single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware F309500, glass round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F309500
容量
500 mL
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)