主要文件
SYNF301300
Synthware single-neck round-bottom flask
300 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware 301300, glass round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F301300
容量
300 mL
300 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)