主要文件
SYNF169100
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware F169100, 2-neck reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F169100
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)