主要文件
SYND304400
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 400 mm, immersion depth 76 mm
别名:
Synthware D304400, distilling head with side-arm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.51
接合处
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware D304400
浸没深度
76 mm
夹套长度
400 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)