接合处
joint: ST/NS top24/40
等级
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C373225
技术
HPLC: suitable
内径 × 长度
26.0 mm × 254 mm
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.