主要文件
SYNC361320
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 203 mm
别名:
Synthware C361320, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C361320
内径
10.0 mm
长度
203 mm
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)