主要文件
SYNC109130
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 19/22, L 130 mm
别名:
Synthware C109130, distilling column, fractional column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C109130
长度
130 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)